Introduction
RAFT (Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer) 是活自由基聚合的一種形式,涉及取代單體在適當的鏈轉移 (RAFT) 試劑存在下的傳統自由基聚合。使用適當的 RAFT 劑與聚合條件,可合成低 PDI 與高官能度的聚合物。有關 RAFT 技術及其優點的進一步說明,請閱讀CSIRO 研究人員的評論。
試劑
RAFT Agent
- 2-氰基-2-丙基二硫代苯甲酸酯(Product No.722987)
- 4-氰基-4-[(十二烷基硫代羰基)硫基]戊酸(產品編號:No.723274)
- 甲基(苯基)二硫代氨基甲酸氰基甲基酯(產品編號:No.723002)
- 4-氰基-4-(苯基碳硫代硫基)戊酸(產品編號。722995)
- 2-氰基-2-丙基十二烷基三硫代碳酸酯(產品編號。723037)
- 2-(Dodecylthiocarbonthioylthio)-2-methylpropionic acid (Product No.723010)
- 十二烷基三硫代碳酸鹽氰基甲基酯(產品編號 723029)
儲存/穩定性
- 產品編號.723274 - 將本產品儲存於 -20 °C 並密封保存。本產品對光線敏感。
- 產品編號。723037 - 將產品儲存於 2-8 °C 並密封保存。722987, 723002, 723010 和 723029 - 將產品儲存於 2-8 °C 並密封保存。本產品對光線敏感。
注意:請參閱安全資料表,以瞭解有關危害和安全處理實務的資訊。
RAFT聚合程序
- 甲基丙烯酸甲酯聚合:使用甲基丙烯酸甲酯(MMA,Product No.M55909)作為單體,AIBN(Product No.441090 )作為起始劑,以及一種 RAFT 劑(產品編號:722987 或 723274)。
- 製備甲基丙烯酸甲酯(15 mL,0.14 mol)和 AIBN(20.1 mg, 0.122 mmol)在 5 mL 苯中的儲備溶液。
- 將 2 mL 儲備溶液樣品注入含有產品編號 722987 (12.3 mg, 0.056 mmol) 或產品編號 723274 (22.5 mg, 0.056 mmol) 的安瓿中。註:適合處理空氣敏感反應的其他玻璃器皿,如 Schlenk 反應管(產品編號 Z515981),可用來替代密封安瓿。
- 透過三個重複的冷凍-真空-解凍循環(0.05 mm Hg)對安瓿內容脫氣,並在真空下密封。
- 將密封的安瓿放入加熱的油浴(60 °C)中 15 小時進行聚合。
- V1503)作為單體,AIBN(產品編號.
- 在安瓿中配制乙酸乙烯酯(2.0 mL,23.23 mmol)、AIBN(2.0 mg,0.012 mmol)和產品編號 723002(26.64 mg,0.12 mmol)的溶液。註:適合處理對空氣敏感反應的其他玻璃器皿,如 Schlenk 反應管(產品編號 Z515981),可用作密封安瓿的替代品。
- 將密封的安瓿放入加熱的油浴(60 °C)中 16 小時進行聚合。表 2 和 圖 1 中顯示了這些數據。
圖 1.使用產品編號 723002 作為 RAFT 劑聚合 16 小時的聚醋酸乙烯酯的 GPC 分析。
RAFT製劑的銷售僅用於研究目的。