Merck
首頁SynLectro™电解平台
SynLectro™电解平台
反应唾手可及
全新SynLectro™电解平台
用于有机合成的电化学技术可设计此前无法制造的复杂小分子,或寻找已知化合物的更有效合成方法,因而受到广泛关注。此方法通过电能驱动化学变化,仅改变化学分子的目标部分,并维持其余结构的完整性。此外,使用电能取代有毒或昂贵的化学品,还可提升化学合成反应的效率、洁净度并降低成本。
我们全新的SynLectro™电解平台旨在简化和标准化研究及大规模电化学合成反应。借助我们便捷的产品组合,您无需再自行设计或构建反应,只需选择所需的套装或个性化组件,即可直接开始探索全新的电化学反应。
详细了解SynLectro™电解平台的各组件:
50 mL入门套装
图 1.50 mL入门套装
50 mL入门套装
我们的200 mL入门套装包含50 mL玻璃反应瓶、1组PTFE瓶塞和夹套、2组电极夹和六组电极(石墨x2、不锈钢、镍、铅和锌),是使用电化学有机合成实验的完美解决方案。
200 mL入门套装
我们的 200 mL入门套装包含200 mL玻璃反应瓶、1组PTFE瓶塞和夹套、2组电极夹和六组电极(石墨x2、不锈钢、镍、铅和锌),是使用电化学有机合成实验的完美解决方案。
主要特点
  • 无需自行设计反应设备
  • 易于使用的设置,兼具一致性和可重现性
  • 兼容商用电源
  • 支持2或3电极设置
  • 确保安全 - 开放式系统,通过瓶塞将电触点与电解液隔开
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch
玻璃反应瓶和瓶塞
图 2.玻璃反应瓶和瓶塞
玻璃反应瓶和瓶塞
我们提供四种不同尺寸的反应瓶:50 mL反应瓶、50 mL夹套瓶、200 mL反应瓶和200 mL夹套瓶。我们的夹套瓶配有连接外部温度控制系统的简单接口,方便加热或冷却电解液。
我们的PTFE瓶塞和PTFE瓶套可将电触点与电解液分开,且专用于我们的玻璃反应瓶。
主要特征
  • 有助于简化设置、优化反应性、提升安全性的设计
  • 侧臂可连通回流冷凝器或惰性气体
  • 夹套选项支持温度控制
  • 耐化学腐蚀材 (PTFE)
  • 保护电触点免于接触电解液
  • 特制瓶套(选配)可防止接头卡死
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch
电极夹
图 3.电极夹
电极夹
我们提供两种电极供选(不锈钢电极夹和PTFE电极夹),以便将电源连接到电极。
主要特征
  • 紧贴瓶塞,将电极牢牢固定以产生均匀电场
  • 电触点端头兼容商用电源
  • 不锈钢材质
  • PTFE电极夹可防止电极表面损坏/划伤 - 用于软质电极
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch
电极
图 4.电极
电极
提供14种电极材料供选:
  • 镍电极
  • 不锈钢电极
  • 铜电极
  • 锡电极
  • 铅电极
  • 铅铜电极
  • 锌电极
  • 镁电极
  • 铝电极
  • 石墨电极
  • 玻碳电极
  • 掺硼金刚石电极
  • 发泡镍电极
  • 石墨毡电极
主要特征
  • 每个电极的尺寸为 3x20x60mm,完美适配我们的反应瓶
  • 针对反应瓶量身定制,提供了理想的电极反应表面
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch