Merck
首頁氟化二乙基氨基三氟化硫 (DAST)
二乙基氨基三氟化硫 (DAST)
由於 DAST 易於處理且用途廣泛,因此是極受歡迎的親核氟化試劑。它經常被用於醇、烯醇、碳水化合物、酮、硫化物、環氧化物、硫醚和氰醇的選擇性氟化反應。此外,使用 DAST 作為試劑時,還可進行一些新穎的有機環化反應。1
在由谷氨酸 (Scheme 5)製備 5,5-difluoropipecolic acid (Scheme 5) 的簡單合成過程中,使用 DAST 實現了氟脫氧作用。
方案 5
方案 5
1,2,2-三氟苯乙烯可利用母體a-(三氟甲基)苯基乙醇與DAST的順序反應,再與雙三甲基硅烷基醯胺鋰(LHMDS)進行脫氫反應來合成。此方法不需要鈀耦合就能得到三氟苯乙烯(方案 63
方案 6
方案 6
利用DAST獲得2-丙醇(方案7)的3,6-二溴咔唑哌嗪衍生物的氟化類似物。一系列這些類似物被描述為線粒體實驗中 Bid 誘導 Bax 活化所引發細胞色素 c 釋放的第一個小而有效的調節劑。
方案 7
方案 7
有報導指出,以DAST為氟化試劑,透過一鍋反應(方案8)直接氟化合成a,a-二氟酰胺。降低 DAST 與底物的摩爾比會形成各自的 a-酮酰胺。
方案 8
方案 8
a-氟硫化物和仲醇通過Yb(OTf)3耦合生成O,S-乙醛,它們是組裝雪卡毒素的關鍵中間體。在其合成過程中,使用 DAST 和催化量的 SbCl3 將氫直接轉換為氟,製成 a-氟硫化物 (Scheme 9)。
方案 9
方案 9
參考資料
1.
Shreeve JM, Singh RP. 2002. Recent Advances in Nucleophilic Fluorination Reactions of Organic Compounds­ Using Deoxofluor and DAST. Synthesis.(17):2561-2578. https://doi.org/10.1055/s-2002-35626
2.
Golubev AS, Schedel H, Radics G, Fioroni M, Thust S, Burger K. 2004. Hexafluoroacetone as a protecting and activating reagent: 5,5-difluoro- and trans -5-fluoropipecolic acids from glutamic acid. Tetrahedron Letters. 45(7):1445-1447. https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2003.12.038
3.
Anilkumar R, Burton DJ. 2003. A highly efficient room temperature non-organometallic route for the synthesis of ?,?,?-trifluorostyrenes by dehydrohalogenation. Tetrahedron Letters. 44(35):6661-6664. https://doi.org/10.1016/s0040-4039(03)01628-9
4.
Bombrun A, Gerber P, Casi G, Terradillos O, Antonsson B, Halazy S. 2003. 3,6-Dibromocarbazole Piperazine Derivatives of 2-Propanol as First Inhibitors of CytochromecRelease via Bax Channel Modulation. J. Med. Chem.. 46(21):4365-4368. https://doi.org/10.1021/jm034107j
5.
Singh RP, Shreeve JM. 2003. One-Pot Route to New ?,?-Difluoroamides and ?-Ketoamides. J. Org. Chem.. 68(15):6063-6065. https://doi.org/10.1021/jo034487g
6.
Inoue M, Yamashita S, Hirama M. 2004. A new synthesis of key intermediates for the assembly of polycyclic ethers: Yb(OTf)3-promoted formation of O,S-acetals from ?-fluorosulfides and alcohols. Tetrahedron Letters. 45(10):2053-2056. https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2004.01.077
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。