Merck
中型 199
一位科學家戴著藍色手套,使用移液管將紅色液體移入多孔板的其中一個孔中,這表示實驗室環境著重於生物或化學研究。
199培養基常被稱為M199,是J.F. Morgan在1950年開發的一種細胞培養基。它的出現是早期的合成培養基,用於在實驗室環境中培養雞胚成纖細胞和其他哺乳類細胞。199 培養基的成份會根據所培養細胞株的特定需求而略有不同,但基本配方通常包括氯化鉀、氯化鈉、氯化鈣和硫酸鎂等鹽類。
Medium 199 還含有各種必需和非必需 氨基酸、葡萄糖、膽固醇、嘧啶和維生素,包括硫胺素、核黃素和生物素。它不含蛋白質、脂質或生長因子;相反地,M199 利用碳酸氫鈉緩衝系統 (2.2 g/L),並需要 5-10% CO2 的環境來維持生理上適當的 pH 值。
Medium 199 有多種不同的配方,可包括 Earle 鹽或 Hanks 鹽, 
L-谷氨酰胺、HEPES、穩定谷氨酰胺和碳酸氫鈉,並且有液體和粉末兩種形式。液體形式是預先準備好的,可以立即使用,而粉末形式是指在使用前需要用無菌水或緩衝溶液重製的脫水版本。
閱讀更多資訊:
Medium 199 的應用
Medium 199 最初設計用於化學定義和不含動物成分的培養條件,因此非常適合病毒學和疫苗生產,包括疫苗的大規模製造。此外,M199 在 1955 年的小兒麻痺疫苗接種運動中扮演了重要的角色。其廣泛的應用範圍也延伸至生物製劑生產、藥物篩選和毒理學研究,促進了醫學和生物科技的進步。
Medium 199 vs DMEM
Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) 和 Medium 199 是兩種常用的細胞培養基,但兩者有一些明顯的差異。與 Medium 199 相比,DMEM 通常含有較高濃度的胺基酸、維生素、葡萄糖和無機磷酸鹽。
DMEM也使用磷酸緩衝系統來維持pH穩定,而不需要額外的CO2
成分和 pH 調節的差異使 DMEM 和 Medium 199 適合不同的細胞培養要求。研究人員應根據其特定的實驗需求選擇合適的培養基。