Merck
首頁哺乳動物細胞培養Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) 配方
Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) 配方
自 Eagle's Medium 的原始配方出現在文獻中之後,許多對其成分的改良已經被開發出來。在這些改良液中,使用最廣泛的是 Dulbecco's Modified Eagle's medium (DMEM)。DMEM 是 Basal Medium Eagle (BME) 的改良版,其氨基酸和維生素的濃度比 BME 高出四倍,並含有額外的輔助成分。原始的 DMEM 配方成分含有 1000 mg/L 葡萄糖,最早被報導用於培養胚胎小鼠細胞。
檢視所有 DMEM 產品,並依葡萄糖、L-谷氨酰胺及其他成份篩選.
元件D0422
[1x] g/L
D1145
[1x] g/L
無機鹽
氯化鈣0.20.2
硝酸鐵 - 9H2O0.00010.0001
硫酸鎂(無水)0。097670.09767
氯化鉀0.40。4
碳酸氫鈉3.73.7
氯化鈉6.46.4
磷酸一鈉 (無水)0.1090。109
氨基酸
L-Arginine - HCl0.0840.084
L-Cystine - 2HCl-0.0626
甘氨酸0.030.03
L-Histidine - HCl - H2O0.0420.042
L-Isoleucine0.1050.105
L - 亮氨酸0.1050.105
L - 賴氨酸 - HCl1.460.146
L-Methionine-0.03
L - 苯丙氨酸0.0660.066
L-Serine0.0420.042
L-Threonine0.0950.095
L-Tryptophan0.0160.016
L-Tyrosine - 2Na -2H2O0.120370.12037
L-Valine0.0940.094
維生素
氯化膽鹼0.0040.004
葉酸0.0040.004
myo 肌醇0.00720.0072
菸鹼醯胺0.0040.004
D-Pantothenic Acid (hemicalcium)0.0040.004
吡哆醛 - HCl--
吡哆醇 - HCl0.0040.004
核黃素0.00040.0004
Thiamine - HCl0.0040.004
其他
D-Glucose4.54.5
酚紅 - Na0。0159-
丙酮酸 - Na0.11-
加入
L-Glutamine0.5840.584
元件D0819
[1x] g/L
D1152
[1x] g/L
D2429
[10x] g/L
D5523
g/L
無機鹽
氯化鈣0.20.220.20.20.2
硝酸費 - 9H2O0.00010.00010.0010.00010.00010.0001
硫酸鎂 (無水)0.097670.097670.97670.097670.097670.09767
氯化鉀0.40.440.40.40.4
碳酸氫鈉3.7---.--
氯化鈉6.44.4646.46.46.4
磷酸一鈉(無水)0.1090.1091.090.1090.1090.109
氨基酸
L-Alanyl-L-Glutamine0.869-----
L-Arginine - HCl0.0840.0840.840.0840.0840.084
L-Cystine - 2HCl0.06260.06260.6260.06260.06260.0626
L-Glutamine-0.584-0.584-0.584
甘氨酸0.030.030.30.030.030.03
L-Histidine - HCl - H2O0.0420.0420.420.0420.0420.042
L-Isoleucine0.1050.1051.050.1050.1050.105
L-Leucine0.1050.1051.050.1050.1050.105
L-Lysine - HCl0.1460.1461.460.1460.1460.146
L-Methionine0.030.030.30.030.030.030.03
L-Phenylalanine0.0660.0660.660.0660.0660.066
L-Serine0.0420.0420.420.0420.0420.042
L-Threonine0.0950.0950.950.0950.0950.095
L-Tryptophan0.0160.0160.160.0160.0160.016
L-Tyrosine - 2Na - 2H2O0.103790.103791.03790.103790.103790.10379
L-Valine0.0940.0940.940.0940.0940.094
維生素
氯化膽鹼0.0040.0040.040.0040.0040.0040.004
葉酸0.0040.004-0.0040.0040.004
肌醇0.0720.00720.0720.00720.00720.0072
Niacinamide0.0040.0040.040.0040.0040.004
D-Pantothenic Acid (hemicalcium)0.0040.0040.040.0040.0040.0040.004
Pyridoxal - HCl-0.004-0.0040.0040.004
Pyridoxine - HCl0.004-0.04---
核黃素0.00040.00040.0040.00040.00040.00040.0004
硫胺 - HCl0.0040.0040.040.0040.0040.004
其他
D-Glucose4.54.5101-1
HEPES-5.958--- -
酚紅 - Na0.01590.01590.159--0.0159
丙酮酸 - Na--1.10.11-0.11
加入
葡萄糖--- -1-
L-Glutamine--0.584 at 1×-0.584-
碳酸氫鈉-3.73.7 at 1×3.73.73.7
元件D5546
[1x] g/L
D5648
克/公升
D5671
[1x] g/L
D5796
[1x] g/L [1x] g/L
[1x] g/L
無機鹽無機鹽
氯化鈣0.20.20.20.20.2
硝酸費 - 9H2O0.00010.00010.00010.00010.0001
硫酸鎂 (無水)0.097670.097670.097670.097670.09767
氯化鉀0.40.40.40.40.4
碳酸氫鈉3.7-3.73.73.7
氯化鈉6.46.46.46.46.4
磷酸二氢钠(无水)0.1090。1090.1090.1090.1090.109
氨基酸
L-Arginine - HCl0.0840.0840.0840.0840.084
L-Cystine - 2HCl0.06260.06260.06260.06260.0626
L-Glutamine-0.584-0.584-
甘氨酸0.030.030.030.030.03
L-Histidine - HCl - H2O0.0420.0420.0420.0420.042
L-Isoleucine0.1050.1050.1050.1050.105
L-Leucine0.1050.1050.1050.1050.1050.105
L-Lysine - HCl0.1460.1460.1460.1460.1460.146
L-Methionine0.030.030.030.030.03
L-Phenylalanine0.0660.0660.0660.0660.066
L-Serine0.0420.0420.0420.0420.042
L-Threonine0.0950.0950.0950.0950.095
L-Tryptophan0.0160.0160.0160.0160.016
L-Tyrosine - 2Na - 2H2O0.103790.103790.103790.103790.12037
L-Valine0.0940.0940.0940.0940.094
維生素
氯化膽鹼0.0040.0040.0040.0040.0040.004
葉酸0.0040.0040.0040.0040.004
肌醇0.00720.00720.00720.00720.0072
菸鹼醯胺0.0040.0040.0040.0040.004
D-Pantothenic Acid (hemicalcium)0.0040.0040.0040.0040.0040.004
吡哆醛 - HCl-0.004---
Pyridoxine - HCl0.004-0.0040.0040.004
核黃素0.00040.00040.00040.00040.0004
Thiamine - HCl0.0040.0040.0040.0040.004
其他
D-Glucose14.54.54.51
肝功能-----
酚紅 - Na0.01590.01590.01590.0159-
丙酮酸 - Na0.11----
加入
-----
L-Glutamine0.584-0.584-0.584
碳酸氫鈉-3.7---
元件D6046
[1x] g/L
D6171
[1x] g/L
D6429
[1x] g/L
D6546
[1x] g/L
D9443
[1x] g/L
無機鹽
氯化鈣0.20.20.20.20.20.20.2
硝酸費 - 9H2O0.00010.00010.00010.00010.00010.0001
硫酸鎂 (無水)0.097670.097670.097670.097670.097670.09767
氯化鉀0.40.40.40.40.40.4
碳酸氫鈉3.73.73.73.7-3.7
氯化鈉6.44.46.46.46.46.4
磷酸一鈉 (無水)0.1090.1090.1090.1090.1090.1090.109
氨基酸
L-Arginine - HCl0.0840.0840.0840.0840.084-
L-Cystine - 2HCl0.06260.06260.06260.06260.06260.06260.0626
L-Glutamine0.584-0.584-0.5840.584
甘氨酸0.030.030.030.030.030.030.03
L-Histidine - HCl - H2O0.0420.0420.0420.0420.0420.042
L-Isoleucine0.1050.1050.1050.1050.1050.1050.105
L-Leucine0.1050.1050.1050.1050.105-
L-Lysine - HCl0.1460.1460.1460.1460.146-
L-Methionine0.030.030.030.030.030.03
L-Phenylalanine0.0660.0660.0660.0660.0660.066
L-Serine0.0420.0420.0420.0420.0420.0420.042
L-Threonine0.0950.0950.0950.0950.0950.095
L-Tryptophan0.0160.0160.0160.0160.0160.016
L-Tyrosine - 2Na - 2H2O0.103790.103790.103790.103790.103790.103790.10379
L-Valine0.0940.0940.0940.0940.0940.094
維生素
氯化膽鹼0.0040.0040.0040.0040.0040.0040.004
葉酸0.0040.0040.0040.0040.0040.004
myo 肌醇0.00720.00720.00720.00720.00720.00720.0072
菸鹼醯胺0.0040.0040.0040.0040.0040.004
D-Pantothenic Acid (hemicalcium)0.0040.0040.0040.0040.0040.0040.004
吡哆醛 - HCl----0.004-
Pyridoxine - HCl0.0040.0040.0040.004-0.004
核黃素0.00040.00040.00040.00040.00040.00040.0004
硫胺 - HCl0.0040.0040.0040.0040.0040.004
其他
D-Glucose14.54.54.54.51
HEPES-5.958-----
酚紅 - Na0.01590.01590.01590.01590.0159-
丙酮酸 - Na0.11-0.110.110.11-
新增
葡萄糖------
L-Glutamine-0.584-0.584--
碳酸氫鈉---3.7-
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。