Merck
首頁光度法和反射法分析方法:分析质量保证,游离氯标准品(二氯异氰尿酸)
分析方法:分析质量保证,游离氯标准品(二氯异氰尿酸)
游离氯标准品溶液制备
试剂:
货号110888  二氯异氰酸钠盐,分析级
货号116754  水,分析级
标准溶液制备:
用分析级水将 1.850 g 二氯异氰酸钠盐 溶解于已校准或符合标准的 1000-ml 容量瓶中,并用分析级水定容至刻度。根据此步骤制备的储备溶液的游离氯浓度为 1000 mg/l。
其他浓度的工作溶液可通过稀释此储备溶液制得。
稳定性:
如果储存于阴凉处 (冰箱),储备溶液和稀释后的工作溶液可在一天内保持稳定。
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch