2-D Quant Kit 專為準確測定電泳樣品中的蛋白質濃度而設計。蛋白質被定量沉澱,而干擾物質則留在溶液中。在 2-D Quant Kit 程序中形成的顏色密度與蛋白質濃度成反比,蛋白質的線性反應範圍為 0-50 µg,體積範圍為 1-50 µL。本程序與 表 13中列出的常用樣品製備試劑相容。
圖 15.2-D Quant Kit 蛋白質分析排除了樣品溶液成分的干擾
Protocol: 2-D Quant Kit
提供的組件
沉澱劑、助沉澱劑、銅溶液、顯色試劑 A、顯色試劑 B、牛血清白蛋白 (BSA) 標準溶液。
需要但未提供
微量離心機、微量離心管(2 mL)、漩渦混合器、可見光分光光度計、分光光度計電池。初步注意事項 在開始程序之前,先將 100 份顏色試劑 A 與 1 份顏色試劑 B 混合,製備工作顏色試劑,每個單獨檢測需要 1 mL 工作顏色試劑。
- 使用 2 mg/mL BSA 標準溶液製備標準曲線(0-50 µg)。
- 製備含有 1-50 µL 待檢樣品的微離心管(一式兩份)。測定的有效範圍為 0.5-50 µg。
- 在每個微離心管(包括含有 BSA 標準溶液的微離心管)中加入 500 µL 沉澱液。攪拌並在室溫孵育 2-3 分鐘。
- 離心(至少 10 000 × g)5 分鐘。
- 移除上清液。簡短離心,使剩餘上清液至管底。
快速進行以避免重懸浮或分散膠粒。
- 在每個試管中加入 100 µL 銅溶液和 400 µL 蒸餾水或去離子水。渦旋溶解沉澱的蛋白質。
徹底渦旋,確保沉澱物完全重悬。