Merck
首頁有機電子製造親水性 PDMS 表面的套件
製造親水性 PDMS 表面的套件
Material Matters 2008, 3.2, 47.
本套件(產品編號:701912)可製造出耐久的親水 PDMS 表面,適用於使用親水油墨的多種印刷應用。處理後,水應完全濕透表面,因為水接觸角預計在 25 至 35° 之間。
套件元件
  • 溶液 A(甲基丙烯酸缩水甘油酯基聚合物)
  • 溶液 B(丙烯酰胺/丙烯酸基聚合物)
  • 乙醇(Product No.245119
  • 甲基乙基酮 
  • 水(產品編號.320072)
10毫升
1 L
1 L
500 mL
標準表面改質程序:
1.預處理
PDMS 表面應使用低頻空氣電漿處理活化 1 分鐘。(Recommended plasma cleaners Product No. Z561673Z561681 Z561665)。
2.預漂洗
使用乙醇清洗經電漿活化的 PDMS 樣品至少 10 分鐘。重複沖洗程序 3 次。風乾樣品至少 15 分鐘。此類獲得的活化 PDMS 表面的水接觸角預計在 25-40 ° 的範圍內。
3.第一個改性步驟
上一步中製備的水平放置樣品的表面應覆蓋溶液 A,通常每平方英寸的表面覆蓋 ~1 mL 的溶液。樣品應在環境條件下乾燥 20-30 分鐘,然後在氮氣或氬氣下於 110 °C 退火 30 分鐘。
4.漂洗
用甲基乙基酮漂洗退火樣品三次,每次 10 分鐘。然後至少風乾 30 分鐘。
5.聚合物接枝
在盛有溶液 B 的容器中加入 6 mL 乙醇,小心攪拌使混合物均勻。處理前幾個步驟中準備好的水平放置的樣品表面時,應將均勻的溶液完全覆蓋要修飾的區域,通常每平方英寸的表面需要 ~1 mL。樣品應在環境條件下乾燥 20-30 分鐘,然後在 80 °C 下退火 14 小時。最後,用清水徹底沖洗,將未附著的聚合物從樣品中去除,然後將樣品在室溫下風乾。