Merck
首頁基因表達與沉默使用包裝混合質粒製備慢病毒轉導粒子
使用包裝混合質粒製備慢病毒轉導粒子
簡介
MISSION® Lentiviral Packaging Mix(產品編號 SHP001)是由兩個表達關鍵 HIV 包裝基因和一個異源病毒包膜基因的質粒組成的優化配方。MISSION® 慢病毒粒子由三種主要成分產生:
  1. 包裝載體,包含產生病毒體結構蛋白和包裝功能所需的最小慢病毒基因集。
  2. 水泡性口炎病毒 G 蛋白(pCMV-VSVG)包膜載體,它為偽型化提供異源包膜。
  3. shRNA轉移載體(pLK0.1),它包含感興趣的序列以及 RNA 生產和包裝所需的順式作用序列。
材料
  • 293T細胞(轉染當天處於對數生長且70%融合度)
  • 培養基 - DME培養基(產品編號. D6429),輔以10%胎牛血清(Product No. F2442)和 4 mM L-谷氨酰胺(Product No.G6392
  • 轉染試劑
  • 96孔組織培養板
  • 組織培養箱:37 °C,5% CO2,100% 相對濕度
  • 組織培養罩中的組織培養層流罩僅開放優化板
  • 慢病毒包裝混合液(Product No. SHP001)
Protocol for Lentiviral Transduction
Day 0
0.1 Seed HEK293T cells (20,000 cells/well of 96-well plate) in complete DME media.
第 1 天
1.1 在室溫下解凍小瓶慢病毒包裝混合液並放置在冰上。
1.2 把三支空的聚丙烯管放在冰上。
1.3 在第一支管中每孔加入 1 µL 的慢病毒包裝混合物。
1.4 在第二支管中加入每孔 15 µL 的無血清 DME 和 0.6 µL 的轉染試劑 Fugene 6。
1.5 在第三支管中加入每孔 0.1 µg 的 shRNA 轉移載體。
1.6 将所有转染鸡尾酒成分混合在一个聚丙烯小瓶中。
1.7 用移液管上下轻轻混合。
1.9 將混合液平均分配到要轉染的孔中。
1.10 在組織培養箱中 37 ℃ 培養細胞過夜。
Day 2
2.1 轉染後 16 小時,從轉染細胞中輕輕移除培養基(避免擾亂細胞),並在 96 孔板的每孔中換上 100 µL 的預溫完全培養基。
2.2 將細胞在培養箱(37 °C,5% CO2)中再培養 24 小時。
Day 3
3.1 在進行 3.A、3.B、3.C、3.D 前,雙手套。
3.2 輕輕移除現在含有病毒的上清液,並將其放入收集板中。
3.3 在孔中加入新鮮的完全 DME,並在 37 °C 下培養細胞過夜。
3.4 蓋上蓋子,將收集板置於 4 °C。
第 4 天
4.1 在進行 4.2 之前戴上雙重手套。
4.2 從孔中取出第二次病毒上清,加入前一天的收集板中。
4.3 用 p24 ELISA 測定滴度。4 將病毒密封保存於 -80 °C。
註釋:
  • 經實驗判定,第一次採集的滴度略高於第二次,但將兩者匯集不會顯著降低樣本的總滴度。
第 0 天
  • HEK293T細胞應保持有限的傳代次數。
  • 在轉染前,將細胞種植過夜(不超過 24 小時)。
第 1 天
  • 檢查產品的體積和外觀。僅使用無菌聚丙烯試管以防止污染。
  • 強烈混合可能破壞轉染複合物的形成。
  • 在孵育過程中不要打擾試管,因為轉染複合物是在孵育過程中形成的。
  • 輕輕地向細胞中加入轉染雞尾酒,以順時針方向從孔中心向兩側均勻地滴加。
第 2 天
  • 第一次收集的病毒可在 2-8 °C 下保存 24-48 小時。
第 4 天
  • 每次凍融週期都可能導致後續滴度降低。建議製備小量的病毒儲備液,並儲存在 -70 °C,直到準備使用為止。