確定慢病毒顆粒的功能滴度
FACS 分析 CFU
FACS(螢光活動細胞分類)提供了一種方法,可根據每個細胞的特定光散射和螢光,將混合的細胞群分類為兩組或多組,每次一個細胞。
方案:
注意:以下方案包括使用聚芘來增強轉導。
第1天
在第2天,在六孔板中種孔,以達到 30-50%的融合度。在正常培養條件下孵育細胞過夜。
第 2 天
- 將一小瓶慢病毒粒子在冰上解凍,直到冰晶消失;輕輕拍打小瓶數次,進行混和。
- 準備含有溴化六甲嘧啶(polybrene)的培養基,最終濃度為 8 µg/mL。
注意:polybrene 可增強大多數類型細胞的轉導。有些細胞對聚苄胺敏感,有些則不會增強轉導。包括 +/- polybrene 的對照,以確定是否應與被轉導的細胞系一起使用。
- 在含聚貝尼的完整培養基(如需要)中,使用下表作為指南,製備 2 mL 慢病毒製備液的十倍序列稀釋液,從 1 x 10-1 to 1 x 10-5 in polybrene containing complete media (if needed).在每個步驟中,攪拌均勻以確保每個試管中的混合物均勻,並在稀釋之間更換移液器吸頭。
- 移除所有孔中的培養基。
- 向複製板的孔中加入 1 mL 慢病毒稀釋液,留下一孔單獨加入培養基,作為陰性、非轉換對照。
第 3 天
- 從所有孔中移除含有慢病毒粒子的培養基。
- 每孔加入 2 mL 新鮮培養基(不含聚乙烯)。
- 將細胞放回培養箱。
Day 4-6
在顯微鏡下觀察細胞是否表達螢光報告基因。
- 移除培養基,用 3 mL Dulbecco's PBS 溫和清洗細胞。
- 每孔加入0.5 mL胰蛋白酶/EDTA使細胞脫離,然後在37 °C下孵育1分鐘。
- 將 300 μL 細胞轉移到 5 mL FACS 管中。
- 使用 FACS 分析細胞的 GFP 表達。
分析
計算功能滴度時,選擇1%至20%螢光體陽性(FP-陽性)的群組。FP 陽性率低於 1%,FACS 可能無法可靠地判斷陽性細胞的數量;FP 陽性率高於 20%,每個陽性目標細胞被轉導兩次的機會大幅增加,導致轉導粒子的數量被低估。
TU/mL = (initial cell count * % GFP positive)/dilution
現在我們知道慢病毒粒子的功能滴度與 p24 ELISA 滴度的關係,我們可以建立準確的 MOI (Multiplicity of Infection) 並進行轉導。