分析方法:马铃薯速溶粉中的亚硝酸盐含量测定
仪器和试剂:
货号173016 Spectroquant® 可见光分光光度计 Prove 100 or
货号173017 Spectroquant® 紫外/可见光分光光度计 Prove 300 或
货号173018 Spectroquant® 紫外/可见光分光光度计 Prove 600 或
货号109748 Spectroquant® 光度计NOVA 30 或
货号109751 Spectroquant® 光度计NOVA 60 或
货号173632 Spectroquant® 色度计 Move 100
货号114946 矩形比色管 10 mm 和/或
货号114947 矩形比色管 20 mm 和/或
货号114944 矩形比色管 50 mm
货号.114547 Spectroquant® 亚硝酸盐预装管测试盒
货号114776 Spectroquant® 亚硝酸盐测试盒
货号119899 即用型亚硝酸盐标准溶液, 1000 mg/l 亚硝酸盐
货号104874 分析用邻苯二甲酸氢钾
货号116754 分析用水
过滤膜 0.45 μm 孔径r
邻苯二甲酸氢钾溶液 2%:
将 2 g 邻苯二甲酸氢钾 溶于 100 ml 分析用水中。
样品制备:
在密闭的锥形瓶中放入5 g精细研磨过的样品,加入95 ml分析用水和5 ml邻苯二甲酸氢钾溶液2%,搅拌30分钟。然后用离心机以每分钟4000转的转速离心悬浮液15分钟。用折叠式滤纸过滤浑浊上清液。如果得到的溶液不澄清,则再用过滤膜(网目0.45μm)过滤。
分析:
用上述检测试剂盒进行测定。
为了确定基质的影响,需要使用标准添加物来运行样品。
计算:
亚硝酸盐含量 mg/kg NO2 = 分析值 mg/l NO2 x 20
Network error: Failed to fetch