許多從培養物集(例如 ECACC )獲得的培養物會冷凍送達,為了使用這些細胞,必須將其解凍並進行培養。正確解凍細胞對維持培養物的活力和使培養物更快復原至關重要。某些低溫保護劑(如 DMSO)在 4 °C 以上會產生毒性。
材料
- 細胞培養基:預先加熱至適當溫度(有關正確的培養基和溫度,請參閱 ECACC 細胞品系資料表。)
- 70% (v/v) 酒精在無菌水中 (793213)。li>DMSO (D2650)
- Trypan Blue Solution (T8154)
設備
- 個人防護裝備(無菌手套、實驗室外套、安全面罩)
- 運送冷凍安瓿的容器,如:
- 冷凍安瓿。g.例如:乾冰盒或液氮罐
- 設定適當溫度的水浴槽
- 適當密閉等級的微生物安全櫃
- 培養箱
- 預先標示的平底瓶
- 倒置相差顯微鏡
- 血球計 或自動細胞計數器,如 Scepter™ Cell Counter
- 離心機
- 標記筆
- 移液管
- 安培架
- 組織
程序
- 閱讀細胞系資料表,以確定您的細胞系的具體要求。
- 準備容量瓶:標上細胞系名稱、通過數和日期。
- 穿戴適當的個人防護裝備,從液氮儲存中收集一安瓿細胞,並放入液氮容器或乾冰中轉移到實驗室。處理安瓿時務必小心:在極少數情況下,安瓿在加熱時可能會因滯留的殘餘液氮膨脹而爆炸。
- 在微生物安全櫃中,用蘸有70%酒精的紙巾圍繞冷凍安瓿的瓶蓋,將瓶蓋轉動四分之一圈,以釋放可能滯留的殘餘液氮。重新鎖緊瓶蓋。快速將安瓿移至 37 °C 水浴中,直到只剩一、兩個小冰晶為止(1-2 分鐘)。快速解凍非常重要,以減少對細胞膜的任何損害。
- 注意:請勿完全浸入安瓿,以免增加污染風險。
- 在打開安瓿之前,用蘸有 70% 酒精的紙巾擦拭安瓿。
- 用移液管將安瓿中的全部內容物移入無菌試管(例如: 15 mL 容量)中、15 mL 容量)。然後慢慢加入 5 mL 已經添加適當成份的預溫培養基。使用胰盤藍測定存活細胞密度。將適量的細胞懸液轉移到燒瓶中,以達到細胞系資料表上所建議的細胞種植密度。
- 對於黏附細胞株:調整培養基的容量,必要時調整培養瓶的大小,以達到細胞系資料表上建議的細胞播種密度。通常不需要預先離心移除低溫保護劑的步驟,因為第一次更換培養基時會移除殘留的低溫保護劑。如果需要,則會在資料表中說明。如果要立即使用細胞(例如,用於以細胞為基礎的檢測),而不是進行培養,則建議執行預離心步驟以去除冷凍保護劑。
- 對於懸浮細胞株: 建議進行預離心步驟以去除低溫保護劑,也就是說。
- 在數據表建議的溫度和CO2 水平下培養。如果使用 CO2 fed incubator,則培養瓶應具有通氣蓋,以便進行氣體交換。
- 24 小時後,用顯微鏡(相對)檢查細胞,必要時進行亞培養。
重點
- 大部分教科書建議用培養基清洗解凍的細胞,以去除冷凍保護劑。只有在已知低溫保護劑對特定細胞類型有不利影響時,才有必要這樣做。例如,已知某些細胞類型會在 DMSO 的存在下分化。
- 將解凍的細胞懸液加入培養基,可有效稀釋低溫保護劑(如 DMSO),降低低溫保護劑的毒性。這就是為什麼在安瓿解凍後,必須立即將解凍的細胞懸液加入較大量的培養液中,切勿讓解凍的安瓿長時間放置在室溫下。
- 請勿使用孵育箱或手掌來解凍細胞培養物,因為解凍速度太慢,會導致活力下降。
- 如果沒有 CO2 培養箱,請在 95% 的空氣中用 5% 的 CO2 通過 0.2μm 過濾器。
- 對於大多數培養物來說,最佳做法是在達到合併期之前進行亞培養,以便在細胞對數生長期收穫細胞,並使細胞處於最佳活力狀態,以便將細胞播種到新培養瓶中。
- 有些雜交瘤在復甦後恢復較慢,因此開始時應在適當的培養基中加入 20% (v/v) FBS。
視訊教學:如何高效率地解凍細胞
觀看本教程,了解從冷凍存儲開始新鮮細胞培養的最佳做法、細胞解凍技巧,以及最大限度提高培養物存活率的訣竅。