Merck
樣品處理祕訣 | MILLIPLEX® 分析法
正確的樣品處理和製備對於運行免疫分析至關重要。從樣品的收集與儲存,到樣品稀釋的要求,每一個步驟都是為您的研究取得最佳結果的關鍵。大多數的MILLIPLEX®試劑盒已通過血清、血漿和細胞培養上清的測試,本快速指南概述了準備這些樣品類型以用於MILLIPLEX®多重分析的最佳做法。
閱讀更多
觀看此影片,我們的專業技術支援科學家會就如何準備和處理用於 MILLIPLEX® 多重分析的樣品提供建議。
一般樣品製備與處理技巧
  • 避免對您的樣品進行多次冷凍/解凍循環。
    • 如果您可以選擇使用血清或血漿,我們建議您選擇血清,因為血清往往比較乾淨。
    • 建議使用渦旋法進行均勻的樣品預備。
    • 正確一致的移液技術是獲得準確數據的關鍵,尤其是當多個使用者將共同生成數據時。
      • 保持適當校準的移液器非常重要,而進行移液最佳實踐培訓可大幅提高移液精度。
      • 使用反向移液來獲得更精確的分液。 請參考頁面頂端的視訊來學習這項技術。
    • 遵循 MILLIPLEX® 方案指示進行樣品處理和稀釋。
    • 某些用於代謝生物標誌物的MILLIPLEX®試劑盒需要在樣品中添加蛋白酶和/或磷酸酶抑制劑。
    • 其他MILLIPLEX®試劑盒可能需要樣品提取或酸化。
血清製備
  • 建議使用血清分離管(SST)進行更高品質的分離。
  • 在以 1,000 x g 離心 10 分鐘以分離細胞前,讓血液凝結至少 30 分鐘。
  • 移除血清並立即執行檢測,或等分樣本並儲存於 -20° 至 -80°C 之間。
  • 溶血可導致蛋白水解活性增加,分析物降解,主要是由於裂解細胞釋放的酵素所致。
    • 使用蛋白酶抑制劑收集的樣品中的微量溶血可能是可以接受的,但嚴重溶血可能會干擾檢測性能。
    • 如果您必須使用嚴重溶血或脂血的血清,請避免使用碎屑、脂質和細胞。
  • 已知血紅蛋白(10 mg/mL)會干擾抗原/抗體的相互作用。
  • 根據特定的 MILLIPLEX® 試劑盒方案稀釋樣品。
血漿準備
  • 建議使用 EDTA 作為抗凝劑收集血漿。
  • 使用肝素作為抗凝劑時必須小心,因為肝素過量會提供假性高值。
    • 每毫升採血使用不超過 10 IU 的肝素。
  • 其他抗凝劑尚未經過廣泛測試,因此不建議使用。
  • 採血後 30 分鐘內以 1,000 x g 離心 10 分鐘。
  • 立即移除血漿並進行檢測,或等分樣本並儲存於 -20° 至 -80°C。
  • 根據特定的 MILLIPLEX® 試劑盒方案稀釋樣品。
細胞培養上清液製備
  • 將樣品離心以除去碎片並立即進行化驗,或等分樣本並儲存於 -20°C 至 -80°C。
  • 對於細胞培養上清液,在空白、標準曲線和對照中使用新鮮的培養基作為基質溶液。
  • 如果使用細胞培養基作為基質溶液,請確定其中不含活性蛋白酶、磷酸酶或補充劑,這些物質可能會干擾檢測或產生不準確的結果(例如:細胞因子、人血清)、
  • 如果樣品在檢測緩衝液中稀釋,請使用檢測緩衝液作為基質。
  • 某些試劑盒可能有特定要求,請在計劃實驗前務必參閱試劑盒協議。
外周血單核細胞 (PBMC) 製備
注意:PBMC 樣品製備是獲得重複性結果的最關鍵步驟。
  • 裂解緩衝液中使用強力去垢劑。裂解緩衝液中需要足夠的去垢劑來溶解蛋白質。總蛋白濃度不要超過 5-6 mg/mL。
    • 使用總蛋白濃度為 >6 mg/mL 的 PBMC 樣品時,已觀察到多種分析物質的信號下降(未加入足夠的裂解緩衝液以溶解蛋白質)。
  • 由於裂解緩衝液中使用了強洗滌劑,因此裂解液樣品需要在檢測緩衝液中進行足夠的稀釋以稀釋強洗滌劑。
    • 如果裂解液蛋白濃度低於 2 mg/mL,則測試中會出現過多含有強洗滌劑的裂解緩衝液,導致信號降低。
    • 如果蛋白濃度低於 2 mg/mL是無法避免的,我們建議使用較少的樣品,從而將測試中存在的裂解緩衝液量降至最低。
  • 最佳總蛋白濃度為 2-6 mg/mL。使用 PBMC,我們確定每 100 萬個 PBMC 細胞使用 10 μL 的裂解緩衝液可產生約 2 mg/mL。加入 10 μL 此 2 mg/mL 樣品加上 15 μL 分析緩衝液可得到良好的結果。作為起點,建議每 200 萬個 PBMC 細胞加入 10 μL 溶劑緩衝液。
    • 切勿在溶劑緩衝液中稀釋樣品,而應在不含強去垢劑的檢測緩衝液中稀釋。
PBMCs的簡短方案
  1. 如果PBMCs來自冷藏庫存,建議讓細胞在完整的培養基中恢復24小時。(在恢復 24 小時後,使用適當的細胞計數器進行細胞計數。
  2. 在室溫下使用台式離心機以 1,000 x g 離心 5 分鐘。
  3. 移去上清液,用 PBS 洗細胞。
  4. 使用台式離心機在室溫下以 1,000 x g 離心 5 分鐘。
  5. 移去洗滌緩衝液,每 200 萬個細胞加入 10 μL 裂解緩衝液(使用前加入 2 倍濃縮蛋白酶抑制劑)。
  6. 將細胞裂解液移入離心管前,輕輕攪拌 30 秒。
  7. 將清澈的上清液轉移到新的離心管中。
  8. 建議至少在第一次使用時,先測定總蛋白濃度。如果沒有,則建議從 10 μL 樣品 + 15 μL 分析緩衝液 1 開始進行裂解液滴定,並在分析緩衝液 1 中進行 1:1 系列稀釋。在 「自製 」的裂解緩衝液中加入蛋白酶抑制劑(例如 AEBSF)和/或磷酸酶抑制劑。
有關總蛋白濃度和 MILLIPLEX® 溶劑緩衝液的更多細節,請下載我們的 尿液準備
通常,測量尿液中的分析物質需要收集 24 小時尿液或收集第二次晨間排空的尿液。對於第二次晨間排空的尿液,分析物的值會以肌酸酐為標準,也就是說,分析物會以單位/毫升來表示、
  • 將樣本短暫離心,以去除殘渣。
  • 使用冷凍樣本時,建議完全解凍樣本,攪拌均勻,並在使用前離心,以去除微粒。試劑盒中提供的 Assay Buffer 應用作樣品稀釋液。
需要特殊樣品製備的MILLIPLEX®試劑盒
表1描述了某些MILLIPLEX®多重試劑盒所需的特殊樣品製備。
Kit NameProduct No.需要製備的樣本類型樣本處理/抑制劑抑制劑來源
犬腸道激素檢測CGTMAG-98K血清,血漿DPP-IV,Aprotinin,AEBSF,蛋白酶抑制劑雞尾酒
人體代謝激素檢測HMHEMAG-34K血清、血漿DPP-IV、Aprotinin、AEBSF、蛋白酶抑制劑雞尾酒 見附註1,2,3,4,5
人體代謝激素V3測試 HMH3-34K血清,血漿血清,血漿DPP-IV,Aprotinin,AEBSF,蛋白酶抑制劑雞尾酒見註釋1,2,3,4,5
小鼠代謝激素分析MMHE-44K血清,血漿DPP-IV,Aprotinin,AEBSF,蛋白酶抑制劑雞尾酒見註釋1,2,3,4,5
非人類靈長類動物代謝分析 NHPMHMAG-45KNHPMHMAG-45K血清,血漿DPP-IV,Aprotinin,AEBSF,蛋白酶抑制劑雞尾酒
大鼠代謝激素檢測RMHMAG-84K血清,血漿DPP-IV,Aprotinin,AEBSF,蛋白酶抑制劑雞尾酒 見注意事項 1,2,3,4
人類 IGF 試劑盒more/product/mm/higfmag52k">HIGFMAG-52K血清、血漿萃取
人IGF結合蛋白面板HIGFBMAG-53K血清、血漿蛋白酶抑制劑雞尾酒 見附註 4
人類神經肽面板HNPMAG-35K血清、血漿乙腈萃取
Rat/Mouse Neuropeptide PanelRMNPMAG-83K血清,血漿提取多種激素測試MSHMAG-21K血清、血漿乙腈萃取
人體皮膚分析SKINMAG-50K皮膚裂解液離心去除殘渣
多種 TGFβ1 單複合板TGFBMAG-64K-01血清、等離子、CCS酸化
多種 TGFβ1、2、3 PanelTGFBMAG-64K-03< 血清、血漿、CCS酸化
人體晝夜節律應激面板HNCSMAG-35K血清,血漿乙腈萃取
注意事項
1. DPP-IV (產品編號 DPP4-010)使用量為每毫升血液 10 µL。Pefabloc 或 AEBSF (產品編號 101500)在血液中的使用量為 1 mg/mL。
3.蛋白酶抑制劑雞尾酒 I (產品編號 20-201).
4.Protease Inhibitor Cocktail (產品編號 P2714)。
Table 1. MILLIPLEX® kits requiring special sample preparation including the specific sample type and treatment/inhibitor.
使用其他樣本類型的方案
除了已在 MILLIPLEX® 試劑盒中測試過的樣本類型外,還提供其他樣本類型的方案。表 2 中描述了一些示例。
Sample TypeSpeciesProtocolReference (if applicable)
Bronchoalveolar Lavage (BAL) 灌洗樣品,使用 50 μL 樣品 + 25 μL 珠於樣品孔中。使用一個額外的較低點來設定標準,並丟棄最高濃度的標準點。使用用於收集灌洗樣品的緩衝液基質或培養基作為基質,即 25 μL 標準/對照/空白 + 25 μL 分析緩衝液/培養基 + 25 μL 膠珠。與標準/樣本的第一次孵育應在 4°C 過夜。結果應除以 2。 
感染性樣本 感染性樣本:如果使用自動洗版機洗版,請在洗版/吸版前在廢瓶中加入 30% 的漂白劑。如果使用手持式磁珠分離器進行洗板,請將 30% 的漂白劑加入能夠接住從板上倒出的洗板液的容器中。然後在檢測結束時,在 Luminex® 機中運行平板之前,用 0.1 mL 在 10 mM PBS 中製成的 4% 甲醛(每日新鮮製備)代替鞘液重新懸浮磁珠。在此溶液中長期孵育可能會導致微珠聚集。因此,在搖板器上攪拌平板 5 分鐘後,請立即讀取平板。 
 對於血脂和血漿樣品,需要在冰上收集血液,在冷藏離心機中離心,等分,短期(<2 個月)冷凍溫度為 -20°C,長期冷凍溫度為 -70°C。在設定檢測前,解凍樣本,以 10,000 rpm 離心 5 分鐘。用棉花棒拭去表面的脂質層,使用脂質層以下的上清液進行檢測。 
自發排出的新鮮痰液樣本經冷凍後於 - 80°C 儲存直至製備。樣本以 38,000 rpm 超速離心 4 小時。Hansen CR, et al. "Inflammation in Achromobacter xylosoxidans infected cystic fibrosis patients." Journal of Cystic Fibrosis vol. 9 51-58.2010.DOI: 10.1016/j.jcf.2009.10.005
在唾液中加入蛋白酶抑制劑雞尾酒 1:500。以 10,000 rpm 離心 10 分鐘,並在建立檢測前用檢測緩衝液以 1:2 稀釋上清液。此方法可顯著提高回收率並減少微珠聚集。以標準曲線中的檢測緩衝液為基質進行檢測。如果有隔夜選項,請使用隔夜選項。 
細胞或組織萃取方案依組織類型和/或感興趣的分析物質而有所不同。
1) 將細胞或組織以機械方式均質化(例如、
1) 在含有蛋白酶抑制劑(如 aprotinin 或抑制劑雞尾酒)和低(< 0.2%)非離子洗滌劑濃度的 PBS 基緩衝液中以機械方式(如超聲波)勻化細胞或組織。
3) 將萃取液離心,並將上清液冷凍於 < -20°C。
4) 將萃取液作為空白、標準曲線和質控中的基質。
TearsHuman未經刺激的淚液樣本從睜開的眼睛的外眼角以非牽引方式收集,盡可能避免額外的淚液反射。使用玻璃毛細管微量移液管 (Drummond, Broomall, PA) 收集 1 μL 的淚液。然後將每份樣本以 1:10 稀釋於含有冰冷分析緩衝液的無菌收集管中。含有淚液樣本的收集管在收集過程中保持低溫 (4°C),並儲存於 -80°C 直到檢測。Enríquez-de-Salamanca, Amalia et al."Tear cytokine and chemokine analysis and clinical correlations in evaporative-type dry eye disease." Molecular vision vol. 16 862-73.19 May.2010
人類Branco-de-Almeida LS, et al. "Local and Plasma Biomarker Profiles in Localized Aggressive Periodontitis." JDR Clin Trans Res.Jul;2(3):258-268.2017.DOI: 10.1177/2380084417701898
Synovial Fluid (SF)在緩衝液基質中,與標準方案相比,增加一個額外的標準點。使用 100 μL 緩衝液 + 25 μL 標準點/樣品。室溫下攪拌 10 分鐘。加入 25 μL 膠珠,於 4°C 攪拌孵育過夜。翌日讀數前,將珠子重悬於 200 μL 1X 洗滌緩衝液中,再上載至儀器。儀器上的讀取量為 100 μL。 
Synovial Fluid (SF)Equine無菌收集滑膜液(2 mL)並等分(EDTA 和 Protein LoBind microfuge tubes, Eppendorf® Labware, Westbury, CT)。將不含抗凝劑的滑膜液立即在 4°C 下以 12,000 × g 離心 10 分鐘,並將上清液儲存於 -20°C。解凍後的樣本(200 μL)於 37°C 下消化透明質酸酶(10 μL 100 IU 透明質酸酶/mL 醋酸緩衝液;Worthington Biochemical Corporation,Lakewood,NJ)30 分鐘,於 4°C 下以 12,000 × g 離心 10 分鐘,並回收上清液。Front.Vet.Sci., 7:568756.26 November 2020.DOI: 10.3389/fvets.2020.568756
Fecal SamplesMouse小鼠安樂死時收集小腸和大腸的糞便內容物,並冷藏於 -80°C。將樣本解凍、稱重並重懸於 PBS(5% 明膠,添加完整蛋白酶抑制劑雞尾酒 (Roche))中,用力攪拌。樣本盡量濃縮,以利於檢測低含量的細胞因子。不溶性部分在 Eppendorf® 5417R 離心機中以 10,000 × g 離心 10 分鐘,4°C 離心。上清液立即進行測試或冷凍於 -80°C. Toxicology and Applied Pharmacology, Volume 333, 2017, Pages 84-91, ISSN 0041-008X, DOI: 10.1016/j.taap.2017.08.013
Peritoneal FluidMouse動物安樂死後,將 1 mL 無菌 PBS 注入腹腔,輕輕按摩腹部,收集腹腔液。將收集的液體在 4°C 下以 1,390 rpm 離心 5 分鐘,所得的上清液再儲存於 -80°C 下。Ruiz A, et al. 羥氯喹的影響和小鼠子宮內膜異位症模型中自噬的特性。細胞死亡疾病。2016 Jan 14;7(1):e2059.DOI: 10.1038/cddis.2015.361.
Human<指簽毛細管血液樣本採集於 Whatman 903 Protein Saver Card (Maidstone, U. K.) 上,並以乾燥冷凍。K.)上,並在洗脫前用乾燥劑冷凍在密封袋中。將 DBS 樣本 (2, 6 mm 沖孔) 洗脫後,經由 96 孔 Multiscreen® 和 Ultracel®,使用洗脫緩衝液 (PBS 與 0.5 M NaCl 和 0.1% Tween-20) 在冰箱中放置 16-18 小時。Prado, EA, et al. "Using Dry Blood Spots to Evaluate Serum Cytokines and Chemokines in Humans via Multiplex Technology," International Journal of Exercise Science:會議記錄:Vol.6, Article 12.2014
表 2.除 MILLIPLEX® 多工試劑盒協議中列出的樣本類型外,其他樣本類型的協議範例。
有關 MILLIPLEX® 面板的完整樣品類型資訊清單,請參閱 Tips & Tricks 手冊
索取資訊
有興趣了解更多關於 MILLIPLEX® 多重檢測的資訊嗎?請查看我們的常見問題或填寫以下表格。
僅供研究使用。不可用於診斷程序。
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。