適用於 Luminex® 儀器的 MILLIPLEX® 多重分析常見問題集
對Luminex®儀器的MILLIPLEX®多重檢測有疑問?請直接從我們的專家團隊找到以下常見問題的答案。
每個定量 MILLIPLEX® 多工試劑盒都包含什麼?
圖 1 顯示了每個定量 MILLIPLEX® 多工試劑盒中包含的所有元件。
Figure 1All components are included in every quantitative MILLIPLEX® multiplex kit, including: (A) 10X Wash Buffer, (B) Mixing Bottle, (C) Magnetic Beads—Capture antibody, conjugated beads in solution, (D) Standard, (E) Controls—QC1 & QC2, (F) Assay Buffer, (G) Bead Diluent, (H) Serum Matrix, (I) SAPE—Streptavidin Phycoerythrin, (J) Plate Sealers, (K) 96-Well Plate—Greiner Black Mylar, and (L) Detection Antibody Cocktail.
這包括
- Luminex®磁珠
- 部分試劑盒提供預混合格式
- 珠子稀釋液
- 用於混合珠子至正確的體積
- 含有專利阻斷試劑的雞尾酒,可顯著減少假信號,以確保真正的生物標記測量(包括來自親異性抗體的信號)
- 用於混合珠子至正確的體積
- 經乳化的雞尾酒重組蛋白分析物
- 標準稀釋曲線用於校準檢測
- 質量控制(QCs)
- 提供高、低QCs和量程表,以確保完成正確的移液和檢測設置
- 血清基質溶液
- 使用血清和血漿樣品時,為稀釋標準品而製備的裂解血清基質 提供比在緩衝液中稀釋的標準曲線更精確的分析物定量;血清基質模擬分析原生蛋白的條件
- 檢測抗體雞尾酒
- 溶液中含有多種生物素化的報告(檢測)抗體,即開即用
- 鏈霉親和素(Phycoerythrin,螢光劑)即開即用
- 裂解緩衝液
- 細胞裂解液,用於選擇試劑盒中的陽性和陰性對照
- PE-Ig conjugate
- 定量检测不包括标准品和质控品
你們提供多少種分析物和檢測套件?
我們提供超過 500 種獨特的循環分析物質、超過 100 種細胞內分析物質,以及超過 130 種試劑盒,其中超過 35 種試劑盒為預混合試劑,方便您使用。我們的試劑盒也涵蓋最廣泛的物種:人類、非人靈長類動物、小鼠、大鼠、犬、貓、豬、鵝、牛、雞和馬。
如需我們現有產品的完整清單,請下載我們的 分析物質季刊手冊。
如果我需要有關訂單、產品價格和供貨情況的額外協助,或登入協助,該與誰聯絡?
請聯絡我們的 客戶服務部.
。如果我對 MILLIPLEX® 分析有技術或科學上的問題或疑慮,該與誰聯絡?
請依照連結以電話聯絡 技術支援.
。如果我需要生物標記銷售專員的來電或到訪,該與誰聯絡?
若要要求您的生物標記銷售專員致電或到訪,請發送訊息至 銷售團隊。
如果我需要更換 MILLIPLEX® 套件中的試劑,我該聯絡誰?
請聯絡我們的 技術支援 或您的銷售代表。
如果我打算進行大型長期研究或撰寫撥款申請書,我可以在哪裡找到更多資訊?
請求銷售專員 與您聯繫,以協助滿足您的免疫分析需求,包括分析驗證要求、客製化測試、供應鏈規劃、品質協定、包裝和運送以及試劑變更通知。
我在哪裡可以找到更多有關針對新的分析物或結合多個 MILLIPLEX® 套件的分析物的客製化測試的資訊?
如需定制 MILLIPLEX® 多重分析或 ELISA,請訪問我們的 定制分析 頁面,並填寫表格。
你們的 MILLIPLEX® 套件提供什麼樣的品質和化驗驗證?
MILLIPLEX® 試劑盒由符合 ISO 9001-2015 規範的廠房製造,僅供研究使用 (RUO),不得用於臨床或醫療診斷用途。探索我們的 品質如何使我們的MILLIPLEX® 分析 從開發到製造的過程與別不同。
MILLIPLEX® 试剂盒经过检测灵敏度、交叉反应性、精确度等。
您的 MILLIPLEX® 套件和分析物復用套件是否可客製化?
我們大部分的 MILLIPLEX® 套件都是可客製化的,也就是常說的「可配置」,這表示您可以選擇一種、任何數量、或所有列出的分析物質來進行研究,而且您只需為您所選擇的分析物質付費。
我可以混合來自多個相同類型試劑盒的試劑嗎?
請僅在試劑盒內所有試劑均來自同一批次(批號在試劑盒內每瓶標籤上)且試劑已在建議的條件下儲存的情況下混合試劑。
兩個或以上的 MILLIPLEX® 套件可以合併使用嗎?
每種試劑盒均經過開發和驗證,可根據方案建議與隨附試劑一起進行最佳測試。結合試劑盒可能會產生抗體交叉反應、不相容的樣品稀釋因子、不適當的血清基質、緩衝液或孵育期等風險,任何這些因素都可能使您的結果出現偏差。
如果您希望結合不同試劑盒中的分析物,請查看我們的 定制分析。您可以信賴我們的專業知識,幫助您找到最適合您研究需求的選項。
MILLIPLEX®試劑盒可以用來檢測唾液、尿液或眼淚中的被分析物質嗎?
多重分析的價格與執行 ELISA 相比如何?
每個MILLIPLEX® multiplex試劑盒都有一個分析物的基本價格。每增加一個被分析物,價格就會遞增。如果您只想檢測一或兩個被分析物,兩個獨立的單一被分析物 ELISA試劑盒 可能符合您的預算和研究需求。
如果您的目標是節省寶貴的樣本量,那麼多重分析就是關鍵。我們大多數的 MILLIPLEX® 套件只需要 25 µL 樣品,有時是 「純 」樣品,有時是稀釋樣品,依據每個方案而定。您只需進行一次簡單的檢測,就能定量分析所有您感興趣的分析物質,從而節省時間和樣品。我們的試劑包隨附完成檢測所需的所有試劑,包括檢測板和封口器。只需加入水、樣品,並按照方案進行即可。
我可以使用任何平板閱讀器進行 MILLIPLEX® 分析嗎?
運行基於Luminex® 技術的免疫分析,包括MILLIPLEX® 分析和試劑盒,需要一台Luminex® 儀器。目前有幾種儀器可與 MILLIPLEX® 套件搭配使用:
- xMAP® INTELLIFLEX® System RUO
- xMAP® INTELLIFLEX® System DRSE
- FLEXMAP 3D® System
- Luminex® Multiplexing Platforms Comparison page.這些儀器可以向我們或其他Luminex® 合作夥伴購買。Bio-Plex® 儀器也可用於運行任何基於Luminex® 技術的免疫分析,包括MILLIPLEX® 分析。
如何在我的出版物中引用 MILLIPLEX® 多重檢驗?
- 如果您位於美國或加拿大,請註明MilliporeSigma為您化驗的來源。
- 如果您位於美國或加拿大以外的世界任何地方,請註明Merck KGaA, Darmstadt, Germany為您化驗的來源。
- 包括完整的MILLIPLEX® 試劑盒名稱和試劑盒目錄編號,並列出您從試劑盒中使用的分析物。
- 請務必包括您使用的樣品種類以及您如何稀釋您的樣品。
僅供研究使用。不適用於診斷程序。