Merck
首頁適用於 Luminex® 免疫分析的 MILLIPLEX® 多工分析儀Luminex® 多工平台比較:選擇最適合您研究的多重分析平台
Luminex® 多工平台比較:選擇最適合您研究的多重分析平台
Luminex® xMAP® 技術結合了先進的流體學技術、光學技術和數位訊號處理技術,以及專有的微球技術,可同時提供高密度和高通量的多重化驗能力。身為 Luminex® 的合作夥伴,我們是優先經銷商,提供 Luminex® 多工儀器的全部產品組合,包括 Luminex® 200™、FLEXMAP 3D®和xMAP® INTELLIFLEX®平台,涵蓋完整的多路復用功能。請閱讀以下內容,瞭解有關 xMAP® 技術的更多資訊,並查看 Luminex® 多工平台的比較。
圖表顯示 Luminex® 多工技術如何適用於 xMAP® 珠基免疫分析,可使用兩種類型的儀器進行分析:流式細胞儀分析儀和 LED 分析儀。
圖 1.Luminex® 多工技術由 xMAP® 珠基免疫分析組成,可使用兩種類型的儀器進行分析:基於流式細胞儀的分析儀和基於 LED 的分析儀。基於 LED 的檢測用於 MAGPIX® 系統(已停產)等緊湊型多工儀器。
xMAP® 技術技術
xMAP®技術利用標籤珠來檢測同一樣品中的多種分析物質。結合Belysa®軟體
xMAP®技術相較於其他免疫分析方法的優勢
xMAP®技術相較於其他傳統免疫分析方法的優勢包括:
  • 速度/高通量:同時測量單一樣本中大量不同分析物的濃度,使您能夠更快地完成工作,及早獲得對您的工作極為關鍵的全面數據。
  • 精確度:xMAP®技術可產生即時分析,並精確量化抗體-抗原和核酸的相互作用。
  • 可重複性:xMAP®微球的大批量生產可實現固相平面陣列無法提供的分析標準化。
  • 低樣品容量:只需最少的操作時間,您就可以在單一樣品中篩選超過 40 種分析物質,使用量低至 25 μL。
  • 磁珠式格式:對磁場反應快速有效,可實現更好、更快的清洗技術,包括高通量選項。
xMAP®技術如何運作
Luminex® 系統結合了四種核心技術:
1.xMAP®微球
  1. xMAP®磁珠微球是一個由 80 個螢光染色的 6.45 µm的磁性微球,它既是标识符,又是建立测定的固体表面。
  2. 传统的琼脂糖微球是由500个荧光染色的5.6 μm的聚苯乙烯微球,它既是標識符,又是建立檢測的固體表面。
2.珠基免疫分析
  1. MILLIPLEX®多重分析由分析物特異性俘獲抗體與 xMAP
3.Luminex® 檢測平台
  1. xMAP®®、Luminex® 200™ 和 FLEXMAP 3D® 系統:以流動細胞計量為基礎的儀器,整合了關鍵的 xMAP® 檢測元件,例如雷射、光學、先進流體學和高速數位訊號處理器。
4.軟體
  1. 用於資料擷取的 xPONENT® 軟體套件。
  2. Belysa® 軟體套件用於複雜的資料分析。
比較 Luminex®
透過比較表 1中的 Luminex® 多重複用平台,瞭解哪個系統適合您的研究。
表 1.Luminex® 儀器比較。
雖然 MAGPIX® 儀器已經停產,但我們仍然銷售此系統的支援產品,例如 Drive Fluid PLUS性能套件
僅供研究使用。不適用於診斷程序。
xMAP® INTELLIFLEX® System
The ® INTELLIFLEX®系統是Luminex®儀器的最新成員。這款精巧的系統是以流程為基礎的多重平台,可簡化您的工作流程。透過結合 /TW/zhxMAP® 技術的優異性能與先進功能,新平台可提升您的檢測效能。此系統有兩種選項,一種是 /TW/zhxMAP® INTELLIFLEX® 型號,另一種是 /TW/zhxMAP® INTELLIFLEX® DRSE 型號,它有第二個報告器,可讓您從每個樣品獲得更多的數據。
xMAP<sup>®</sup> INTELLIFLEX<sup>®</sup> 系統的 INTELLIFLEX<sup>®</sup> 儀器影像,有兩個型號,基本型號和 INTELLIFLEX<sup>®</sup> DR-SE 型號。
圖 2.xMAP® INTELLIFLEX® 系統
INTELLIFLEX® 功能
INTELLIFLEX® 功能包括:
  • 廣泛的檢測組合
  • 寬動態範圍
  • 更小的尺寸使用者友善、彈性的軟體
  • 雙報告器功能
  • 簡易分析
Luminex® 200™ System
Luminex® 200™ 系統為快速、精確的生物標誌物定量提供了完整的中高階解決方案。Luminex® XY 平台(Luminex® XYP™ platform)是對 Luminex® 200™ 系統的補充,它可以自動對微孔板的每個孔進行順序定位。這可讓您在一小時內完成每板多達 9,600 次的無人檢測。
Luminex<sup>®</sup> 200™ 系統的圖片,用於快速、準確的生物標誌物定量。
圖 3.Luminex® 200™ 系統
Luminex® 200™ 的優勢
Luminex® 200™ 系統的優勢包括:
  • 靈活 - 可同時運行磁珠和非磁珠免疫分析
  • 多重 - 96 孔微孔板每孔可分析多達 100 種分析物質,只需 25 µL 的樣品
  • 易於使用 - 使用者友善的編程功能
  • 可擴充 - 隨附條碼讀取器
FLEXMAP 3D®系統
FLEXMAP 3D®系統系統結合了不同染色的螢光微球組與創新的儀器設計,可在單一樣本內精確、靈活、快速地複用多達 500 種不同的檢測。FLEXMAP 3D® 系統具有自動探針高度調整、簡化的日常維護操作和直觀的軟體介面,可對蛋白質和核酸生物標誌物進行高通量多重定量。
FLEXMAP 3D<sup>®</sup> 系統的圖像,可實現精確、靈活、快速的多路複用。
圖 4.FLEXMAP 3D® 系統
FLEXMAP 3D® 系統的優勢
FLEXMAP 3D® 系統的優勢:
  • 自動化/LIS相容性 - xPONENT® 軟體可控制FLEXMAP 3D®系統,並提供自動化維護例程以及實驗室資訊系統 (LIS) 和其他自動化平台的介面選項。
  • 超快速 - 在一小時內執行 48,000 項分析。雙樣品流體通道和更高的注射器注射速度有助於更快的樣品注射速率。
  • 96 孔和 384 孔能力 - 更大的樣品容量彈性和更高的產量。
  • 多功能 - 非常適合在同一台儀器上運行蛋白質和核酸應用。
  • 最高多重性 - 每個微球都浸漬了不同數量的三種染料。監控三種信號的相對強度,可使系統分辨多達 500 組不同的微球。
*FLEXMAP 3D® 系統是 1(l) 級雷射產品。
僅供研究使用。不可用於診斷程序。