重要文件
V900840
Sigma-Aldrich
Tris-EDTA 缓冲液
Vetec, reagent grade, 100 ×, RNase and DNase free
同義詞:
TE 缓冲液 溶液
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41105319
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
reagent grade
產品線
Vetec
特點
RNase and DNase free
濃度
100 ×
SMILES 字串
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2
InChI 密鑰
VLEIUWBSEKKKFX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1