重要文件
V900698
Sigma-Aldrich
2'-甲基苯乙酮
Vetec, reagent grade, 98%
同義詞:
1-(2-甲基苯基)乙酮, 1-(2-甲苯基)乙酮, 2-乙酰甲苯, Methyl o-tolyl ketone, 邻甲基苯乙酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H4COCH3
CAS號碼:
分子量::
134.18
Beilstein:
907005
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
reagent grade
產品線
Vetec
化驗
98%
折射率
n20/D 1.5318 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
密度
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
168.8 °F - closed cup
閃點(°C)
76 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)