重要文件
V900650
Sigma-Aldrich
2,6-二氟苯甲醛
Vetec, reagent grade, 98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F2C6H3CHO
CAS號碼:
分子量::
142.10
Beilstein:
1935273
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
reagent grade
產品線
Vetec
化驗
98%
折射率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
82-84 °C/15 mmHg (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
密度
1.317 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1cccc(F)c1C=O
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
InChI 密鑰
SOWRUJSGHKNOKN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
163.4 °F - closed cup
閃點(°C)
73 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)