重要文件
V900192
Sigma-Aldrich
四氟硼酸钠
Vetec, reagent grade, 98%
同義詞:
氟硼酸钠
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NaBF4
CAS號碼:
分子量::
109.79
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
reagent grade
產品線
Vetec
化驗
98%
形狀
powder or crystals
密度
2.47 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Na+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.Na/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
InChI 密鑰
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)