Key Documents
V000806
Supelco
Eriochrome® 铬氰蓝 R
p.a.
同義詞:
Eriochrome® 铬氰蓝 RC, 铬花氰 R
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C23H15Na3O9S
CAS號碼:
分子量::
536.39
顏色索引編號:
43820
Beilstein:
3873874
EC號碼:
MDL號碼:
PubChem物質ID:
等級
p.a.
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(cc(C([O-])=O)c1O)\C(=C2\C=C(C)C(=O)C(=C2)C([O-])=O)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C23H18O9S.3Na/c1-11-7-13(9-16(20(11)24)22(26)27)19(15-5-3-4-6-18(15)33(30,31)32)14-8-12(2)21(25)17(10-14)23(28)29;;;/h3-10,24H,1-2H3,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31,32);;;/q;3*+1/p-3/b19-14+;;;
InChI 密鑰
FFUMCSDSJNSMQH-HEXQVDJKSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Eriochrome is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3