1643500
USP
硫酸特布他林
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
Terbutaline hemisulfate salt, 2-t-Butylamino-1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanol, 5-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-benzenediol hemisulfate salt
About This Item
推薦產品
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
terbutaline
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/2C12H19NO3.H2O4S/c2*1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8;1-5(2,3)4/h2*4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
KFVSLSTULZVNPG-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ADRB2(154)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
應用
Also, for use with USP monographs such as:
- Terbutaline Sulfate Injection
- Terbutaline Sulfate Tablets
- Terbutaline Sulfate Compounded Oral Suspension
分析報告
其他說明
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Cardio-vascular system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3