文件
1614501
USP
硝普钠
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
硝普钠 二水合物, SNP, 五氰基亚硝酰基铁酸钠, 硝基铁酸氰化钠, 硝普盐 钠
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
CAS號碼:
分子量::
297.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
sodium nitroprusside
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
InChI 密鑰
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本产品按照发行药典的发行和规定提供。支持本产品的所有信息,包括安全数据表和任何产品信息传单,都是在发行药典的授权下开发和发布的。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
硝普钠USP参考标准品的预期用途是USP规定的指定质量测试和分析。
也用于USP专论方法,如《注射用硝普钠》
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
相關產品
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Xiao Guan et al.
Acta pharmacologica Sinica (2021-10-02)
The multi-generation heredity trait of hypertension in human has been reported, but the molecular mechanisms underlying multi-generational inheritance of hypertension remain obscure. Recent evidence shows that prenatal inflammatory exposure (PIE) results in increased incidence of cardiovascular diseases, including hypertension. In
Christina E Larder et al.
Nutrients, 13(8) (2021-08-28)
Osteoarthritis (OA), the most common form of arthritis, is associated with metabolic diseases and gut microbiome dysbiosis. OA patients often take supplements of collagen hydrolysates (CHs) with a high peptide content. Following digestion, some peptides escape absorption to induce prebiotic