文件
1585006
USP
吡嗪酰胺
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
格列吡嗪, 吡嗪酰胺, 吡嗪酸酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H5N3O
CAS號碼:
分子量::
123.11
Beilstein:
112306
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
pyrazinamide
製造商/商標名
USP
mp
189-191 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
NC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
InChI 密鑰
IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Pyrazinamide USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Pyrazinamide Tablets
  • Pyrazinamide Compounded Oral Suspension
  • Rifampin, Isoniazid, and Pyrazinamide Tablets
  • Rifampin, Isoniazid, Pyrazinamide, and Ethambutol Hydrochloride Tablets
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3