文件
1294284
USP
N-羟乙酰神经氨酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
3,5-二脱氧-5-((羟基乙酰)氨基), D-甘油-D-半乳糖-2-尤罗索尼克酸, Neu5Glc, NeuNGl
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H19NO10
CAS號碼:
分子量::
325.27
Beilstein:
1716828
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
sialic acid
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@]1(O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]1NC(=O)CO)C(O)=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C11H19NO10/c13-2-5(16)8(18)9-7(12-6(17)3-14)4(15)1-11(21,22-9)10(19)20/h4-5,7-9,13-16,18,21H,1-3H2,(H,12,17)(H,19,20)/t4-,5+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
InChI 密鑰
FDJKUWYYUZCUJX-AJKRCSPLSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站
應用
N-羟乙酰神经氨酸USP 参考标准用于指定药典测试和分析。
还可用于制备标准储备溶液,用于根据以下美国药典(USP) 通则进行单糖分析和分析流程:
  • 〈210〉 单糖分析
  • 〈129〉 重组治疗性单克隆抗体的分析方法
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
该产品是美国药典生物制品计划的一部分。
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3