文件
1133570
USP
硫酸软骨素钠
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
硫酸软骨素 钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
chondroitin sulfate
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
InChI
1S/C13H21NO15S/c1-2(15)14-3-8(7(19)13(28-11(3)22)29-30(23,24)25)26-12-6(18)4(16)5(17)9(27-12)10(20)21/h3-9,11-13,16-19,22H,1H3,(H,14,15)(H,20,21)(H,23,24,25)/t3-,4+,5+,6-,7-,8-,9+,11-,12-,13-/m1/s1
InChI 密鑰
KXKPYJOVDUMHGS-OSRGNVMNSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。该产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传页均由药典发行机构制定并发布。如需更多信息和支持,请浏览现行药典网站。
硫酸软骨素钠是一种糖胺聚糖,来源于人食品中使用的家畜软骨。它由交替连接β-1,4 和 β-1,3键的N-乙酰软骨糖胺和和 d-葡萄糖醛酸组成。糖胺聚糖主要由N-乙酰软骨糖胺的硫酸酯钠盐组成,主要在4-位而不是6-位单硫酸化。
應用
Chondroitin sulfate sodium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Chondroitin Sulfate Sodium Tablets
  • Glucosamine and Chondroitin Sulfate Sodium Tablets
  • Glucosamine, Chondroitin Sulfate Sodium, and Methylsulfonylmethane Tablets
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Chondroitin Sulfate Sodium Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 31(1), 4897-4897 (2013)
Chondroitin Sulfate Sodium
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(6), 4894-4894 (2020)
Glucosamine and Chondroitin Sulfate Sodium Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 31(1), 5043-5043 (2013)
Glucosamine, Chondroitin Sulfate Sodium, and Methylsulfonylmethane Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 32(4), 5051-5051 (2013)