API 家族
carboplatin
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N.N.O=C1O[Pt]OC(=O)C12CCC2
InChI
1S/C6H8O4.2H3N.Pt/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6;;;/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10);2*1H3;/q;;;+2/p-2
InChI 密鑰
OLESAACUTLOWQZ-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
卡波铂USP参考标准品用于指定质量测试和分析。
还可用于制备标准、稀释标准、灵敏度和系统适用性溶液,用于根据以下美国药典(USP)各论进行测定和杂质分析:
还可用于制备标准、稀释标准、灵敏度和系统适用性溶液,用于根据以下美国药典(USP)各论进行测定和杂质分析:
- 卡波铂
- 卡波铂注射液
- 注射用卡波铂
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3