文件
1012600
USP
沙丁胺醇
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
沙丁胺醇, α-[(-丁基氨基)甲基]-4-羟基--二甲苯-α,α′-二醇, Albuterol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H21NO3
CAS號碼:
分子量::
239.31
Beilstein:
6405698
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
salbutamol, albuterol
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1
InChI
1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3
InChI 密鑰
NDAUXUAQIAJITI-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ADRB2(154)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
沙丁胺醇(Albuterol)USP参考标准品设计用于美国药典规定的指定质量测试和检测。
生化/生理作用
β2-肾上腺素受体激动剂
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Olivia R Stephens et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 317(3), L369-L380 (2019-06-27)
The β-adrenergic receptor (βAR) exists in an equilibrium of inactive and active conformational states, which shifts in response to different ligands and results in downstream signaling. In addition to cAMP, βAR signals to hypoxia-inducible factor 1 (HIF-1). We hypothesized that