重要文件
Z777280
Antibodix® WCX-NP (1.7 μm) Weak Cation Exchange HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
Antibodix® WCX-NP1.7 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 1.7 μm particle size
材料
stainless steel
產品線
Antibodix®
製造商/商標名
Sepax 602NP2-4605
包裝
1 ea of
參數
69 Mpa max. pressure (10000 psi)
80 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
5 cm × 4.6 mm
基質
polymeric
基質活性組
weak cation exchange phase
粒徑
1.7 μm
孔徑
non-porous
工作pH值範圍
2.0-12.0
分離技術
cation exchange
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
The non-porous poly(styrene divinylbenzene) particles in Antibodix columns are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) cation exchange groups. Antibodix columns are designed for the reproducible analysis of charge variants of monoclonal antibodies by salt or pH gradient.
Antibodix User Manual
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)