重要文件
ULSD20-100
ULTRA LOW SULFUR IN DIESEL OIL, 0-100PPM
set of 5 × 100 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
包裝
set of 5 × 100 mL
濃度
20-100 ppm
儲存溫度
room temp
一般說明
Sulfur with Ultra Low Diesel Fuel. Concentrations of 20, 40, 60, 80 and 100 ppm. 100 mL each.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)