重要文件
SU860207
Supelco
二合一套件,广口短螺纹样品瓶,带聚丙烯短螺纹瓶盖
pkg of 100, volume 1.5 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121806
NACRES:
NB.11
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
clear glass vial (wide)
red PTFE/white silicone septum
transparent polypropylene cap (with 6 mm center hole)
硬度
55 (Durometer: shore A)
包裝
pkg of 100
存貨情形
not available in USA
外徑
11.6 mm
直徑 × 高度 × 內徑
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
膠墊厚度
1.0 mm
容積
1.5 mL
接頭
thread for 9 mm
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)