重要文件
SU860157
Supelco
带衬垫的螺纹盖(9mm 螺纹)
blue polypropylene screw cap (open-top), PTFE/red rubber septum
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121806
NACRES:
NB.11
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
PTFE/red rubber septum
blue polypropylene screw cap (open-top)
white PTFE face
硬度
45 (Durometer: shore A)
包裝
pkg of 1 × 1000 ea (SU860157)
存貨情形
not available in USA
外徑 × 高度 × 內徑
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
膠墊厚度
1.0 mm
接頭
for 9 mm short thread
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
预组装的 9mm 开孔带隔垫聚丙烯盖。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)