重要文件
SU860067
Supelco
Inserts for 1.5 mL large opening vials
volume 0.1 mL, conical clear glass, O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of × 100 ea
同義詞:
1.5 mL Vial Inserts
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
conical clear glass
包裝
pkg of × 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
容積
0.1 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Inserts for 1.5 mL large opening vials are clear glass conical inserts used with CTC LC PAL autosamplers.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)