重要文件
SAAR5871061
氯化锡(II)
anhydrous, univAR
同義詞:
氯化亚锡
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
SnCl2
CAS號碼:
分子量::
189.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
anhydrous
產品線
univAR
包裝
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5871061EM)
bp
652 °C (lit.)
mp
246 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Cardio-vascular system, Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)