重要文件
SAAR5044800
碘酸钾
univAR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
KIO3
CAS號碼:
分子量::
214.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
reagent grade
產品線
univAR
包裝
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5044800EM)
mp
560 °C (lit.)
密度
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)