重要文件
PHL89584
(-)-乙酸冰片酯
phyproof® Reference Substance
同義詞:
内型-(1S)-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚烷-2-醇乙酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H20O2
CAS號碼:
分子量::
196.29
Beilstein:
2502036
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
primary reference standard
蒸汽壓力
0.6 mmHg ( 20 °C)
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (GC)
形狀
liquid
製造商/商標名
PhytoLab
折射率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
密度
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
InChI 密鑰
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea echinacea salvia thymus valeriana
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
185.0 - 194.0 °F
閃點(°C)
85 - 90 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)