重要文件
PHL84253
Puerarin 6"-xyloside
phyproof® Reference Substance
同義詞:
4′,7-Dihydroxyisoflavone 8-C-(6′′-xylosylglucoside)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H28O13
CAS號碼:
分子量::
548.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
SMILES 字串
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c3c4[o]cc([c](c4ccc3O)=O)c5ccc(cc5)O)O)O)O)CO[C@@H]2OC[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O
InChI 密鑰
YCFQXQCEEPCZMO-KATYHMCLSA-N
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)