重要文件
PHL82534
Eupalitin
phyproof® Reference Substance
同義詞:
3,4′,5-Trihydroxy-6,7-dimethoxyflavone, 3,5-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,7-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3,5-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,7-dimethoxychromen-4-one, Betuletol, Eupaletin
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H14O7
CAS號碼:
分子量::
330.29
Beilstein:
1354525
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
PhytoLab
SMILES 字串
O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(OC)=C(OC)C(O)=C31
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-11-7-10-12(14(20)17(11)23-2)13(19)15(21)16(24-10)8-3-5-9(18)6-4-8/h3-7,18,20-21H,1-2H3
InChI 密鑰
KWMAWXWUGIEVDG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)