重要文件
PHL82460
乙酰丁香酚
phyproof® Reference Substance
同義詞:
乙酸丁香酚酯, O-乙酸丁香酚酯, 丁香酚乙酸酯, 乙酸4-烯丙基-2-甲氧基苯酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H14O3
CAS號碼:
分子量::
206.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (GC)
形狀
liquid
製造商/商標名
PhytoLab
折射率
n20/D 1.518 (lit.)
bp
281-286 °C (lit.)
密度
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cc(CC=C)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C12H14O3/c1-4-5-10-6-7-11(15-9(2)13)12(8-10)14-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
InChI 密鑰
SCCDQYPEOIRVGX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
287.6 °F - closed cup
閃點(°C)
142 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)