重要文件
PHL82239
水杨酸甲酯
phyproof® Reference Substance
同義詞:
2-羟基苯甲酸甲酯, 冬青油
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
2-(HO)C6H4CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
152.15
Beilstein:
971516
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
primary reference standard
蒸汽密度
5.26 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 54 °C)
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
847 °F
製造商/商標名
PhytoLab
折射率
n20/D 1.536 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
密度
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
InChI 密鑰
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)