重要文件
PHL82205
4-烯丙基苯甲醚
phyproof® Reference Substance
同義詞:
烯丙基苯甲醚, 爱草脑, 甲基胡椒酚, 胡椒酚甲醚, 草蒿脑
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2C=CHCH2C6H4OCH3
CAS號碼:
分子量::
148.20
Beilstein:
1099454
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (GC)
製造商/商標名
PhytoLab
折射率
n20/D 1.521 (lit.)
bp
215-216 °C (lit.)
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(CC=C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3,5-8H,1,4H2,2H3
InChI 密鑰
ZFMSMUAANRJZFM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: pimpinella
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
177.8 °F - closed cup
閃點(°C)
81 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)