重要文件
K08971075
Kromasil® C8 高效液相色谱柱
16 μm particle size, pore size 300 Å, L × I.D. 250 mm × 50 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品線
Kromasil®
製造商/商標名
Kromasil® KR300-16-C8-50X250
存貨情形
available only in USA, Canada and Puerto Rico
available only in USA, Canada and Puerto Rico
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
250 mm × 50 mm
基質活性組
C8 (octyl) phase
粒徑
16 μm
孔徑
300 Å
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)