重要文件
IP497LMSUA
Sulfur in light mineral oil, IP 496
Calibration Set A
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Paragon Scientific Ltd
應用
petroleum
形式
matrix material
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
成分
Set A
Blank, 0.005% (50ppm), 0.01% (100ppm), 0.025% (250ppm), 0.03% (300ppm), 0.05% (500ppm). 100 mL ea.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
170.6 °F
閃點(°C)
77 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)