重要文件
G004873
GC Analysis of Ionic Liquid Test Mix on SLB®-IL76 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm)
suitable for GC
登入查看組織和合約定價
About This Item
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術
gas chromatography (GC): suitable
測試參數
column: SLB-IL76, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28913-U)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 26 cm/sec
injection: 1.0 μL 100:1 split
sample: Ionic Liquid Test Mix #1 (N09000), each analyte at various concentrations in isooctane
應用
petroleum
法律資訊
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
描述
    Toluene
    Ethylbenzene
    p-Xylene
    Cyclohexanone
    1,2,4-Trimethylbenzene
    Durene
    Naphthalene
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)