重要文件
G004534
HPLC Analysis of Norleucine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
登入查看組織和合約定價
About This Item
技術
HPLC: suitable
測試參數
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] water; [B] ethanol; (80:20, A:B)
flow velocity: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 5 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
應用
life science and biopharma
法律資訊
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析物
描述
    DL-Norleucine
標準品
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)