重要文件
BP641
单甲脒
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
同義詞:
双甲脒代谢物 BTS 27271, N-(2,4-二甲苯基)-N′-甲基甲咪, N-甲基-N′-2,4-二甲苯基甲脒
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H14N2
CAS號碼:
分子量::
162.23
Beilstein:
1210087
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
amitraz
形狀
crystalline
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
BP
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CN\C=N\c1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C10H14N2.ClH/c1-8-4-5-10(9(2)6-8)12-7-11-3;/h4-7H,1-3H3,(H,11,12);1H
InChI 密鑰
VXSNJXDZTGFDMB-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
N-甲基-N′-(2,4-二甲苯基)甲脒BP参考标准品设计用于英国药典规定的实验室测试。
包裝
单位数量:30 mg。可进行调整。本品按药典规定提供。有关当前的单位数量,请访问英国药典
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)