重要文件
96934
Supelco
2,5-呋喃二甲酸
analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H4O5
CAS號碼:
分子量::
156.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
等級
analytical standard
品質等級
技術
HPLC: suitable
mp
>300 °C
形式
neat
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(o1)C(O)=O
InChI
1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI 密鑰
CHTHALBTIRVDBM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)