重要文件
95065
Supelco
Terbuthylazine Metabolite MT23-GS16984
PESTANAL®, analytical standard
同義詞:
6-(tert-Butylamino)-1H-1,3,5-triazine-2,4-dione, Terbuthylazine-TP MT23 (LM5)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H12N4O2
CAS號碼:
分子量::
184.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
化驗
98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
儲存溫度
2-8°C
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)