About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H16N2O2 · H2 SO4
CAS號碼:
分子量::
294.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.21
推薦產品
等級
analytical standard
品質等級
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H](CCO)(CCO)c1ccc(cc1)[N+H3]
InChI 密鑰
KMCFMEHSEWDYKG-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3