重要文件
90152
Supelco
N4,N4-Diethyl-2-methyl-1,4-benzenediamine hydrochloride
suitable for GC, analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H18N2 · HCl
CAS號碼:
分子量::
214.73
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.21
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)