重要文件
843202
TOYOPEARL® SP-650M Bulk Media
phase sulphonyl, bottle of 100 mL, 65 μm particle size
同義詞:
TOYOPEARL® SP-650 Cation Exchange Media
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品線
TOYOPEARL®
形狀
slurry
特點
counter ion Na+
包裝
bottle of 100 mL
製造商/商標名
Tosoh 43202
參數
3 bar max. pressure
技術
LPLC: suitable
基質
hydroxylated methacrylic polymer
基質活性組
sulphonyl phase
粒徑
65 μm
工作pH值
2-13
容量
50 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
分離技術
cation exchange
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Toyopearl SP-650 resin is a strong cation exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed the smaller particle TSKgel SP-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
外觀
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)